Läs mer
Yttrium(III) 2,4-pentandionathydrat, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11312258
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11312258 100 g 100g
11302258 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11312258 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013154.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 207801-29-4 | C15H21O6Y | 386.23 g/mol
Yttrium(III)-2,4-pentandionathydrat fungerar som en prekursor med europiumnitrat och används för framställning av eurobiumdopade yttriumorthovanadat-nanopartiklar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 207801-29-4
Molekylformel C15H21O6Y
Molekylvikt (g/mol) 386.23
MDL-nummer MFCD00013509
InChI-nyckel CKIVBSKECCTIAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris acetylacetonato yttrium n-hydrate, 3e-4-bis 2e-4-oxopent-2-en-2-yl oxy yttrio oxy pent-3-en-2-one hydrate
PubChem CID 90471001
LEDER [Y+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Yttrium(III) 2,4-pentanedionate hydrate
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
IUPAC-namn yttrium(3+) tris(2,4-dioxopentan-3-ide)
Formel vikt 386.24 (Anhydrous)
Procent renhet 99.9%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.