Läs mer
Yttrium(III)-2-etylhexanoat, 99,8 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11378088
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11378088
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036661.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 103470-68-4 | C24H45O6Y | 518.524 g/mol
Yttrium(III) 2-etylhexanoat har använts för forskning inom nanoteknologibaserade tillämpningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103470-68-4
Molekylformel C24H45O6Y
Molekylvikt (g/mol) 518.524
MDL-nummer MFCD00070441
InChI-nyckel AGOMHFKGCMKLDA-UHFFFAOYSA-K
Synonym yttrium iii 2-ethylhexanoate, yttrium 2-ethylhexanoate, hexanoic acid,2-ethyl-, yttrium 3+ salt 3:1, yttrium iii 2-ethylhexanoate w/v in n-hexane, acmc-1c5ry, yttrium tri 2-ethylhexanoate, yttrium tris 2-ethylhexanoate, tris 2-ethylhexanoic acid yttrium salt, yttrium 3+ tris 2-ethylhexanoate, yttrium iii 2-ethylhexanoate y
PubChem CID 15607674
IUPAC-namn 2-etylhexanoat; yttrium(3+)
LEDER CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[Y+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Yttrium(III) 2-ethylhexanoate
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 518.16
Procent renhet 99.8%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.