Läs mer
Yttrium(III)-2-metoxietoxid, 5 % vikt/volym i 2-metoxietanol, Thermo Scientific™
Produktkod. 11398948
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11398948 100 mL 100ml
11308958 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11398948 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041793.AE
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 115668-57-0
Molekylformel C9H21O6Y
Molekylvikt (g/mol) 314.17
MDL-nummer MFCD00156527,MFCD00156527
InChI-nyckel IVXUPDRNSUCVNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methoxyethanolate,yttrium 3+, 2-methoxyethanolate;yttrium 3+
PubChem CID 14452922
IUPAC-namn 2-metoxietanolat; yttrium(3+)
LEDER [Y+3].COCC[O-].COCC[O-].COCC[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Yttrium(III) 2-methoxyethoxide
Linjär formel Y(OCH2CH2OCH3)3
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN1188
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 314.165
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 5% w/v in 2-methoxyethanol
Fysisk form Vätska