Läs mer
Yttrium(III)acetattetrahydrat, 99,9 % (REO)
Produktkod. 11362508
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11362508 250 g 250g
11372508 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11362508 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014565.30
 Begränsad artikel
I lager
Inom analytisk kemi | CAS: 85949-60-6 | C6H17O10Y | 338,10 g/mol
Inom analytisk kemi. Yttrium(III)acetattetrahydrat används i analytisk kemi och i katalys. Det används vid framställning av yttriumtrifluorid-nanopartiklar, som visar antibakteriella egenskaper.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 85949-60-6
Molekylformel C6H17O10Y
Molekylvikt (g/mol) 338.10
MDL-nummer MFCD00013048
InChI-nyckel AIQRTHPXPDTMBQ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn yttrium(3+) triacetattetrahydrat
LEDER O.O.O.O.[Y+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Yttrium(III) acetate tetrahydrate
Smältpunkt (nedbrytning)
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 250 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Linjär formel Y(OOCCH3)3·4H2O
Löslighetsinformation Löslig i varmt vatten.
Formel vikt 338.10 (266.04 Vattenfattig)
Procent renhet 99.9%
Densitet 1.5 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.