Läs mer
Yttrium(III) bromide, ultra dry, 99.9% (REO)
Produktkod. 11358627
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11358627 2 g 2g
11348627 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11358627 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 035746.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13469-98-2
Yttrium(III)bromid används vid elektroplätering, som katalysator, materialförstärkande& medicinska behandlingar för att bota förkylningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampulerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13469-98-2
MDL-nummer MFCD00049710
Specifications
Kemiskt namn eller material Yttrium(III) bromide
Smältpunkt 904°C
Namnnotering Ultra dry
Fysisk form Pulver
Kvantitet 2 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Löslighetsinformation It is soluble in water at a concentration of 83.3g/100 mL at 30°C.
Formel vikt 328.63
Procent renhet 99.9%
Förpackning Ampull
Känslighet Hygroscopic
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.