Läs mer
Yttrium(III) carbonate hydrate, 99.9% (REO)
Produktkod. 11388578
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11388578 250 g 250g
11398578 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11388578 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040651.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 38245-39-5 | C3O9Y2 | 357.84 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 38245-39-5
Molekylformel C3O9Y2
Molekylvikt (g/mol) 357.84
MDL-nummer MFCD00149943
InChI-nyckel QVOIJBIQBYRBCF-UHFFFAOYSA-H
IUPAC-namn diyttrium(3+)trikarbonat
LEDER [Y+3].[Y+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Yttrium(III) carbonate hydrate
Fysisk form Pulver
Kvantitet 250 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Merck Index 14,10107
Formel vikt 357.84 (Anhydrous)
Procent renhet 99.9%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.