Läs mer
Yttrium(III) carbonate hydrate, 99.9% (REO)
Produktkod. p-7051170
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
Produktkod. 11398578
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040651.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 38245-39-5 | C3O9Y2 | 357.84 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 38245-39-5
Molekylformel C3O9Y2
Molekylvikt (g/mol) 357.84
MDL-nummer MFCD00149943
InChI-nyckel QVOIJBIQBYRBCF-UHFFFAOYSA-H
IUPAC-namn diyttrium(3+)trikarbonat
LEDER [Y+3].[Y+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Yttrium(III) carbonate hydrate
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Merck Index 14,10107
Formel vikt 357.84 (Anhydrous)
Procent renhet 99.9%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.