Läs mer
Yttrium(III)klorid, vattenfritt, 99,9 % (REO)
Produktkod. 11323467
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11323467 250 g 250g
11313467 10 g 10g
11303467 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11323467 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 018682.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 10361-92-9 | Cl3Y
Yttrium(III)klorid används som prekursor för titaninnehållande keramik. Det används som analytiskt reagens, som katalysator och i supraledare. Det används också vid framställning av yttriumalkylalkoxidkomplex.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10361-92-9
Molekylformel Cl3Y
Molekylvikt (g/mol) 195.26
MDL-nummer MFCD00011470
InChI-nyckel PCMOZDDGXKIOLL-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn triklotrottrium
LEDER Cl[Y](Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Yttrium(III) Chloride
Smältpunkt 721 °C
Namnnotering Innehåll av extrema jordartsmetalloxider
Kvantitet 250 g
Känslighet Hygroskopisk
Analysprocentintervall 99.9%
Densitet 2.67
Löslighetsinformation Lösliga i vatten, etanol och pyridin.
Formel vikt 195.26
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.