Läs mer
Yttrium(III) chloride, anhydrous, 99.9% (REO)
Produktkod. p-4782232
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
Produktkod. 11313467
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 018682.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10361-92-9 | Cl3Y
Yttrium(III)klorid används som prekursor för titaninnehållande keramik. Det används som analytiskt reagens, som katalysator och i supraledare. Det används också vid framställning av yttriumalkylalkoxidkomplex.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10361-92-9
Molekylformel Cl3Y
Molekylvikt (g/mol) 195.26
MDL-nummer MFCD00011470
InChI-nyckel PCMOZDDGXKIOLL-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn trichloroyttrium
LEDER Cl[Y](Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Yttrium(III) Chloride
Smältpunkt 721°C
Namnnotering Rare Earth Oxides Content
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 99.9%
Löslighetsinformation Soluble in water,ethanol and pyridine.
Formel vikt 195.26
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.67
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.