Läs mer
Yttrium(III) chloride hexahydrate, 99.999%, (trace metal basis), Thermo Scientific™
Produktkod. 10762811 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10762811 10 g 10g
1 options
Produktkod. 10762811 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 194470100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
for ultra trace analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10025-94-2
Molekylformel Cl3Y·6H2O
MDL-nummer MFCD00149941
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Yttrium(III) chloride hexahydrate
Smältpunkt 100.0°C
Namnnotering 99.999%
Färg White
Fysisk form Adhering Crystalline Powder
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 100.00%
Linjär formel YCl3·6H2O
Merck Index 14, 10107
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohols
Formel vikt 303.35
Procent renhet 99.999%
Kvalitet Trace Metal Basis
Förpackning Glass Bottle
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Yttrium(III) chloride hexahydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.