Läs mer
Yttrium(III)kloridhydrat, REacton™ , 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11386198
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 11386198
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011184.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12741-05-8 | Cl3Y | 195.26 g/mol
Yttrium(III)kloridhydrat fungerar som en källa för att framställa högaktiva och enantioselektiva yttriumprekatalysatorer för asymmetrisk hydroaminering av ädelstensdisubstituerade aminoalkener. Det används som en prekursor för syntes av nanokristalliter av yttriumoxid. Den använder i kristallstrukturen bestämning av makromolekyler såsom proteiner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12741-05-8
Molekylformel Cl3Y
Molekylvikt (g/mol) 195.26
MDL-nummer MFCD00149941
InChI-nyckel PCMOZDDGXKIOLL-UHFFFAOYSA-K
Synonym yttrium iii chloride hydrate, yttrium chloride, hydrate, acmc-1bq0g, ksc171o8f, yttrium chloride-water 1/3/1, yttrium 3+ ion hydrate trichloride
PubChem CID 57347377
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Y+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Yttrium(III) chloride hydrate
Fysisk form Wet Crystalline Aggregates
Kvantitet 100 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Merck Index 14,10107
Löslighetsinformation Soluble in water.
IUPAC-namn yttrium(3+)triklorid
Formel vikt 195.26 (Anhydrous)
Procent renhet 99.9%
Kvalitet Reacton™
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.