Läs mer
Yttrium(III) chloride hydrate, REacton™, 99.99% (REO)
Produktkod. 11316208
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
25g
5g
Produktkod. 11316208
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011185.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12741-05-8 | Cl3Y | 195.26 g/mol
Yttrium(III)klorid används som prekursor för syntes av optiskt aktiva kristaller och som utgångsmaterial för syntes av polymerisationskatalysatorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12741-05-8
Molekylformel Cl3Y
Molekylvikt (g/mol) 195.26
MDL-nummer MFCD00149941
InChI-nyckel PCMOZDDGXKIOLL-UHFFFAOYSA-K
Synonym yttrium iii chloride hydrate, yttrium chloride, hydrate, acmc-1bq0g, ksc171o8f, yttrium chloride-water 1/3/1, yttrium 3+ ion hydrate trichloride
PubChem CID 57347377
IUPAC-namn yttrium(3+);triklorid;hydrat
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Y+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Yttrium(III) chloride hydrate
Färg Rosa till vitt
Fysisk form Kristallina aggregat
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Linjär formel YCl3·xH2O
Merck Index 14,10107
Löslighetsinformation Soluble in water,pyridine,ethanol.
Formel vikt 195.26 (Anhydrous)
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Reacton
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.18g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.