Läs mer
Yttrium(III) kloridhydrat, REacton™, 99,99 % (REO)
Produktkod. 11346208
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11346208 250 g 250g
11326208 5 g 5g
11316208 25 g 25g
11336208 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11346208 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011185.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 12741-05-8 | Cl3Y | 195,26 g/mol
Yttrium(III)klorid används som prekursor för syntes av optiskt aktiva kristaller och som utgångsmaterial för syntes av polymerisationskatalysatorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12741-05-8
Molekylformel Cl3Y
Molekylvikt (g/mol) 195.26
MDL-nummer MFCD00149941
InChI-nyckel PCMOZDDGXKIOLL-UHFFFAOYSA-K
Synonym yttrium iii chloride hydrate, yttrium chloride, hydrate, acmc-1bq0g, ksc171o8f, yttrium chloride-water 1/3/1, yttrium 3+ ion hydrate trichloride
PubChem CID 57347377
IUPAC-namn yttrium(3+);triklorid;hydrat
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Y+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Yttrium(III) chloride hydrate
Färg Rosa till vitt
Fysisk form Kristallina aggregat
Kvantitet 250 g
Odör Luktfritt
Känslighet Hygroskopisk
Anteckningar om analysprocent (REO)
Densitet 2.18g/mL
Linjär formel YCl3·xH2O
Merck Index 14,10107
Löslighetsinformation Löslig i vatten, pyridin, etanol.
Formel vikt 195,26 (Vattenfattig)
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Reacton
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.