Läs mer
Yttrium(III) chloride, ultra dry, 99.99% (REO)
Produktkod. p-7050161
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
Produktkod. 11398617
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035743.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10361-92-9
Yttrium(III)klorid används som prekursor för titaninnehållande keramik. Det används som analytiskt reagens, som katalysator och i supraledare. Det används också vid framställning av yttriumalkylalkoxidkomplex.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampulerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10361-92-9
Molekylformel Cl3Y
Molekylvikt (g/mol) 195.26
MDL-nummer MFCD00011470
InChI-nyckel PCMOZDDGXKIOLL-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn trichloroyttrium
LEDER Cl[Y](Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Yttrium(III) chloride
Smältpunkt 721°C
Namnnotering Ultra dry
Färg Vitt till gult
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Linjär formel YCl3
Merck Index 14,10107
Löslighetsinformation Soluble in water,ethanol and pyridine.
Formel vikt 195.26
Procent renhet 99.99%
Odör Odorless
Förpackning Ampull
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.67 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.