Läs mer
Yttrium(III) fluoride, anhydrous, 99.9% (metals basis)
Produktkod. 11354128
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11354128 10 g 10g
11364128 50 g -
11374128 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11354128 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041424.09
Request Bulk or Custom Format
För vakuumdeponering
Yttrium(III)fluorid används för tillverkning av metalliskt yttrium, tunna filmer, glas, elektronik och keramik.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13709-49-4
Molekylformel F3Y
Molekylvikt (g/mol) 145.90
MDL-nummer MFCD00049714
InChI-nyckel RBORBHYCVONNJH-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn yttrium(3+)trifluorid
LEDER [F-].[F-].[F-].[Y+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Yttrium(III) fluoride
Smältpunkt 1387°C
Namnnotering Anhydrous
Fysisk form Pieces
Kvantitet 10 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3288
Löslighetsinformation Soluble in acid. Insoluble in water.
Formel vikt 145.9
Procent renhet 99.9%
Känslighet Hygroscopic
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.