Läs mer
Yttrium(III) fluoride, anhydrous, REacton™, 99.9% (REO)
Produktkod. 11356898
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11356898 500 g 500g
11366898 25 g 25g
11346898 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11356898 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013650.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13709-49-4 | F3Y | 145.90 g/mol
Yttrium(III)fluorid används vid tillverkning av yttriummetall, glas och keramik. Det används också vid framställning av lågindexfilmskikt, som uppvisar god transparens i UV genom infraröda områden.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13709-49-4
Molekylformel F3Y
Molekylvikt (g/mol) 145.90
MDL-nummer MFCD00049714
InChI-nyckel RBORBHYCVONNJH-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn yttrium(3+)trifluorid
LEDER [F-].[F-].[F-].[Y+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Yttrium(III) fluoride
Smältpunkt 1387°C
Namnnotering Anhydrous
Fysisk form Lump/Powder
Kvantitet 500 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
UN-nummer UN3288
Löslighetsinformation Soluble in acids. Insoluble in water.
Formel vikt 145.9
Procent renhet 99.9%
Kvalitet Reacton
Känslighet Hygroscopic
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.