Läs mer
Yttrium(III)hexafluoro-2,4-pentandionat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7049564
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11347028
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014717.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 18911-76-7 | C15H3F18O6Y | 710.06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18911-76-7
Molekylformel C15H3F18O6Y
Molekylvikt (g/mol) 710.06
MDL-nummer MFCD00064764
InChI-nyckel AJVDSGQQIVVYRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym yttrium hexafluoroacetylacetonate, z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-hydroxypent-3-en-2-one; yttrium
PubChem CID 50930692
LEDER [Y+3].FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Yttrium(III) hexafluoro-2,4-pentanedionate
Smältpunkt 166°C to 170°C
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn yttrium(3+)tris(1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-dioxopentan-3-id)
Formel vikt 710.1
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.