Läs mer
Yttrium(III)isopropoxid, 90+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11322428
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11322428 1 g 1g
11312428 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11322428 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014477.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2172-12-5 | C9H24O3Y | 269.19 g/mol
Yttrium(III)isopropoxid används i asymmetriska katalysapplikationer. Det fungerar som en katalysator för stereoselektiva konjugatadditionsreaktioner och ringöppnande polymerisationer. Det fungerar som en prekursor för generering av reaktiva enolater genom enantioselektiva protoneringsreaktioner och nanokompositsyntes. Vidare används det vid framställning av platta hafnium(IV)-oxidfilmer. Utöver detta används den för att förbättra den termiska ledningsförmågan hos polykristallin aluminiumnitrid (AlN) keramer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2172-12-5
MDL-nummer MFCD00015641
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Yttrium(III) isopropoxide
Smältpunkt 160°C
Kokpunkt 200°C to 210°C (1 mmHg)(sublimation)
Molekylformel C22H29KO4
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2925
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in hexane,toluene and terahydrofuran.
InChI-nyckel JTZQCHFUGHIPDF-RYVBEKKQSA-M
LEDER CC12CCC(=O)C=C1C=CC3C2CCC4(C3CCC4(CCC(=O)[O-])O)C.[K+]
IUPAC-namn kalium;3-[(10S,13R,17S)-17-hydroxi-10,13-dimetyl-3-oxo-2,8,9,11,12,14,15,16-oktahydro-lH-cyklopenta[a]fenantren-17-yl]propanoat
Molekylvikt (g/mol) 396.57
PubChem CID 133109093
Formel vikt 266.17
Procent renhet ≥90%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Yttrium(III) isopropoxide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Yttrium(III) isopropoxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.