Läs mer
Yttrium(III) nitrathexahydrat, 99,9 % (REO)
Produktkod. 11327637
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
5 x 100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11327637 5 g 5g
11317637 25 g 25g
11337637 100 g 100g
15426005 5 x 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11327637 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012898.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-08-2026
CAS: 13494-98-9 | H12N3O15Y | 383,008 g/mol
Det används som reagens inom optik, keramik, glas och elektronik. Det används i supraledande material. Det har rapporterats som en återanvändbar katalysator i Bignelli-reaktionen för syntes av heterocykler såsom pyrimidin-2-oner. Det är en kraftfull katalysator för syntesen av vissa supramolekyler som calix[4]resorcinarener, 1,8-dioxooktahydroxantener, 2-amino-4H-kromener och flera andra organiska kondensationsprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13494-98-9
Molekylformel H12N3O15Y
Molekylvikt (g/mol) 383.008
MDL-nummer MFCD00149940
InChI-nyckel QBAZWXKSCUESGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym yttrium nitrate hexahydrate, yttrium iii nitrate hexahydrate, yttriumnitrat german, yttrium iii nitrate hexahydrate 1:3:6, yttrium trinitrate hexahydrate, nitric acid, yttrium 3+ salt, hexahydrate, nitric acid,yttrium 3+ salt, hexahydrate 8ci,9ci, yttriumnitrat, yttrium iii nitrate hexahydrate reo, ytterium nitrate
PubChem CID 166833
IUPAC-namn yttrium(3+);trinitrat;hexahydrat
LEDER [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.[Y+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Yttrium(III) nitrate hexahydrate
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 99.9% (REO)
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 383.01 (274.92 Anhydrous)
Känslighet Hygroscopic
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Yttrium(III) nitrate hexahydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Yttrium(III) nitratehexahydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.