Läs mer
Yttrium(III) nitrate hydrate, REacton™, 99.99% (REO)
Produktkod. 11376208
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
5 x 100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11376208 5 g 5g
11306218 25 g 25g
11396208 100 g 100g
11386208 5 x 100 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11376208 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011187.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 140191-40-8 | N3O9Y | 274.92 g/mol
Det fungerar som en prekursor för framställning av yttriumoxid-nanopartiklar och för beläggningar av kolkompositer i nanoskala. Det är en effektiv yttriumkälla för framställning av yttriumbaserade ytaktiva mesofaser som används som adsorberande medel och i optiskt funktionella material. Det används i optik, keramik, glas, elektronik och supraledande material. Det har rapporterats som en återanvändbar katalysator i Bignelli-reaktionen för syntes av heterocykler såsom pyrimidin-2-oner. Det är en kraftfull katalysator för syntesen av vissa supramolekyler som calix[4]resorcinarener, 1,8-dioxooktahydroxantener, 2-amino-4H-kromener och flera andra organiska kondensationsprodukter. Kiseldioxidburet yttriumnitrathydrat fungerar som en heterogen katalysator för framställning av 2-amino-4H-kromener i vatten.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 140191-40-8
Molekylformel N3O9Y
Molekylvikt (g/mol) 274.92
MDL-nummer MFCD00011469
InChI-nyckel BXJPTTGFESFXJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym yttrium iii nitrate hydrate, yttrium nitrate hydrate, 3no3.y.h2o, nitric acid, yttrium iii salt, nitric acid, yttrium 3++ salt, yttrium 3+ hydrate trinitrate, yttrium iii nitrate hydrate, reacton
PubChem CID 23169389
LEDER [Y+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Yttrium(III) nitrate hydrate
Fysisk form Kristallina aggregat
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
UN-nummer UN1477
Merck Index 14,10107
Löslighetsinformation Soluble in water.
IUPAC-namn yttrium(3+);trinitrat;hydrat
Formel vikt 274.92 (Anhydrous)
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Reacton
Känslighet Hygroscopic
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.