Läs mer
Yttrium(III) oxalate nonahydrate, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11352508
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11352508 50 g 50g
11342508 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11352508 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014562.18
Request Bulk or Custom Format
Yttriumoxalat appliceras i keramik, glas och elektronik. Det är ett viktigt material för tri-bands sällsynta jordartsmetaller fosfor och yttrium-järn-granater, som är mycket effektiva mikrovågsfilter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13266-82-5
Molekylformel C6H18O21Y2
Molekylvikt (g/mol) 604.001
MDL-nummer MFCD00150502
InChI-nyckel CTXJKXXQOORSKU-UHFFFAOYSA-H
PubChem CID 131872179
IUPAC-namn oxalat;yttrium(3+);nonahydrat
LEDER C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Y+3].[Y+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Yttrium(III) oxalate nonahydrate
Smältpunkt (decomposition)
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 50 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Linjär formel Y2(C2O4)3·9H2O
UN-nummer UN3288
Löslighetsinformation Insoluble in water,moderately soluble in strong mineral acids
Formel vikt 604.01 (441.87 Anhydrous)
Procent renhet 99.9%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.