Läs mer
Yttrium(III)oxid, REacton™, 99,9 % (REO)
Produktkod. 11386188
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11386188 50 g 50g
11306198 250 g 250g
11396188 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11386188 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011180.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1314-36-9 | O3Y2 | 225,81 g/mol
Yttriium(III)oxid används för att tillverka fosfor för färg-TV-rör, yttriumjärngranater för användning som mikrovågsfilter, högtemperatursupraledare, som mineraliseringsmedel för bildandet av spinell och som stabilisator för högtemperaturservicematerial. Det är förgrund för viktiga oorganiska föreningar. Det är ett potentiellt solid-state lasermaterial som möjliggör effektiv drift både i kontinuerlig drift och i pulsade regimer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • I fosfor för färg-TV-rör, i mikrovågsfilter och som stabilisator för högtemperaturservicematerial
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1314-36-9
Molekylformel O3Y2
Molekylvikt (g/mol) 225.81
MDL-nummer MFCD00011473
InChI-nyckel RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn diyttrium(3+)trioxidandiid
LEDER [O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Yttrium(III) oxide
Smältpunkt 2410 °C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 99,9 % (REO)
Anteckningar om analysprocent (REO)
Densitet 5.01 g/mL
Merck Index 14,10107
Löslighetsinformation Olöslig i vatten; Lösliga i alkohol och utspädda syror
Formel vikt 225.81
Procent renhet 99.9%
Kvalitet Reacton
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.