Läs mer
Yttrium(III)oxid, REacton™ , nanopulver, 99,995 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11345108
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 11345108
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044048.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1314-36-9 | O3Y2 | 225.81 g/mol
Yttriium(III)oxid används för att tillverka fosfor för färg-TV-rör, yttriumjärngranater för användning som mikrovågsfilter, högtemperatursupraledare, som mineraliseringsmedel för bildandet av spinell och som stabilisator för högtemperaturservicematerial. Det är förgrund för viktiga oorganiska föreningar. Det är ett potentiellt solid-state lasermaterial som möjliggör effektiv drift både i kontinuerlig drift och i pulsade regimer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1314-36-9
Molekylformel O3Y2
Molekylvikt (g/mol) 225.81
MDL-nummer MFCD00011473
InChI-nyckel RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn diyttrium(3+)trioxidandiid
LEDER [O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Yttrium (III) oxide
Smältpunkt 2410°C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Merck Index 14,10107
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble in alcohol and dilute acids.
Formel vikt 225.81
Procent renhet 99.995%
Kvalitet Reacton
Odör Odorless
Känslighet Air Sensitive
Densitet 5.01 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.