Läs mer
Yttrium(III)oxid, REacton™, nanopulver, 99,995 % (REO)
Produktkod. 11480660
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11480660 25 g 25g
11345108 100 g 100g
11355108 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11480660 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044048.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1314-36-9 | O3Y2 | 225,81 g/mol
Yttriium(III)oxid används för att tillverka fosfor för färg-TV-rör, yttriumjärngranater för användning som mikrovågsfilter, högtemperatursupraledare, som mineraliseringsmedel för bildandet av spinell och som stabilisator för högtemperaturservicematerial. Det är förgrund för viktiga oorganiska föreningar. Det är ett potentiellt solid-state lasermaterial som möjliggör effektiv drift både i kontinuerlig drift och i pulsade regimer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1314-36-9
Molekylformel O3Y2
Molekylvikt (g/mol) 225.81
MDL-nummer MFCD00011473
InChI-nyckel RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn diyttrium(3+)trioxidandiid
LEDER [O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Yttrium (III) oxide
Smältpunkt 2410 °C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Odör Luktfritt
Känslighet Luftkänslig
Anteckningar om analysprocent (REO)
Densitet 5.01 g/mL
Merck Index 14,10107
Löslighetsinformation Olöslig i vatten. Löslig i alkohol och utspädda syror.
Formel vikt 225.81
Procent renhet 99.995%
Kvalitet Reacton
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Yttrium(III) oxide, nanopowder
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Yttrium oxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.