Läs mer
Yttrium(III) phosphate hydrate, 99.99% (REO)
Produktkod. p-7051792
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
Produktkod. 11394987
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041991.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 34054-55-2 | O4PY | 183.88 g/mol
Den viktigaste användningen av yttrium är vid tillverkning av fosfor, särskilt de röda fosforer som används i TV-apparater katodstrålerör (CRT) skärmar och i lysdioder. Det används också vid tillverkning av elektroder, elektrolyter, elektroniska filter, lasrar och supraledare; olika medicinska tillämpningar; och spårning av olika material för att förbättra deras egenskaper.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34054-55-2
Molekylformel O4PY
Molekylvikt (g/mol) 183.88
MDL-nummer MFCD00049782
InChI-nyckel UXBZSSBXGPYSIL-UHFFFAOYSA-K
Synonym yttrium iii phosphate hydrate, acmc-20aj99, yttrium phosphate-water 1/1/1, yttrium 3+ hydrate phosphate, yttrium 3+ ion hydrate phosphate
PubChem CID 57372096
IUPAC-namn yttrium(3+)fosfat
LEDER [Y+3].[O-]P([O-])([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Yttrium(III) phosphate hydrate
Fysisk form Pulver
Kvantitet 2 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 183.88 (Anhydrous)
Procent renhet 99.99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.