Läs mer
Yttrium(III) sulfate octahydrate, REacton™, 99.9% (REO)
Produktkod. 11322508
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
Product Code. 11322508
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 014561.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7446-33-5 | H16O20S3Y2 | 610.10 g/mol
Yttrium(III)sulfatoktahydrat används som laboratoriereagens, färgämne, strukturell keramik, optiska glas och katalysatorer. Den finner tillämpning i elektriska komponenter och fotooptiska material.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7446-33-5
Molekylformel H16O20S3Y2
Molekylvikt (g/mol) 610.10
MDL-nummer MFCD00149946
InChI-nyckel OMBXBIHFXZAMLA-UHFFFAOYSA-H
Synonym yttrium iii sulfate octahydrate, yttrium sulfate octahydrate, sulfuric acid, yttrium 3+ salt 3:2 , octahydrate, yttrium iii sulfate octahydrate, reacton reo, diyttrium trisulfate octahydrate, ytterium sulphate, yttrium sulfate,, yttrium 3+ trisulfate octahydrate, yttrium iii sulfate octahydrate, reacton, diyttrium 3+ octahydrate trisulfate
PubChem CID 165608
IUPAC-namn yttrium(3+);trisulfat;oktahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O.[Y+3].[Y+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Yttrium(III) sulfate octahydrate
Färg Vitt till gult
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 250 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Merck Index 14,10107
Löslighetsinformation Water solubility decreases with increasing temperature; Soluble in water.
Formel vikt 610.11 (465.99 Anhydrous)
Procent renhet 99.9%
Kvalitet Reacton
Odör Odorless
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.