Läs mer
Yttrium(III) sulfatoktahydrat, REacton™, 99,9 % (REO)
Produktkod. 11332508
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11332508 50 g 50g
11322508 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11332508 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014561.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7446-33-5 | H16O20S3Y2 | 610,10 g/mol
Yttrium(III)sulfatoktahydrat används som laboratoriereagens, färgämne, strukturell keramik, optiska glas och katalysatorer. Den finner tillämpning i elektriska komponenter och fotooptiska material.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7446-33-5
Molekylformel H16O20S3Y2
Molekylvikt (g/mol) 610.10
MDL-nummer MFCD00149946
InChI-nyckel OMBXBIHFXZAMLA-UHFFFAOYSA-H
Synonym yttrium iii sulfate octahydrate, yttrium sulfate octahydrate, sulfuric acid, yttrium 3+ salt 3:2 , octahydrate, yttrium iii sulfate octahydrate, reacton reo, diyttrium trisulfate octahydrate, ytterium sulphate, yttrium sulfate,, yttrium 3+ trisulfate octahydrate, yttrium iii sulfate octahydrate, reacton, diyttrium 3+ octahydrate trisulfate
PubChem CID 165608
IUPAC-namn yttrium(3+);trisulfat;oktahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O.[Y+3].[Y+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Yttrium(III) sulfate octahydrate
Färg Vitt till gult
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 50 g
Odör Luktfritt
Anteckningar om analysprocent (REO)
Merck Index 14,10107
Löslighetsinformation Vattenlösligheten minskar med stigande temperatur; Löslig i vatten.
Formel vikt 610,11 (465,99 Vattenfri)
Procent renhet 99.9%
Kvalitet Reacton
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.