Läs mer
Yttrium(III) sulfide, 99.9% (REO)
Produktkod. p-7050834
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11378378
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039565.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12039-19-9 | S3Y2 | 273.99 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12039-19-9
Molekylformel S3Y2
Molekylvikt (g/mol) 273.99
MDL-nummer MFCD00058806
InChI-nyckel BPMRLDMEAPSVQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym yttrium sulfide, diyttrium trisulphide, yttrium iii sulfide, yttrium sulfide y2s3, yttrium 3+ trisulfide, diyttrium 3+ ion trisulfanediide, yttrium iii sulfide trace rare earth metals basis 1g
PubChem CID 166021
LEDER [S--].[S--].[S--].[Y+3].[Y+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Yttrium(III) sulfide
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
UN-nummer UN3134
Löslighetsinformation Soluble in water.
IUPAC-namn diyttrium(3+)trisulfandiid
Formel vikt 273.93
Procent renhet 99.9%
Odör Like rotten eggs
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.