Läs mer
Yttrium(III)trifluoracetathydrat, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7059431
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 11485380
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044597.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 304851-95-4 | C6F9O6Y | 427.95 g/mol
En fluorerad yttriumförening för proteomikforskning. Används vid tillverkning av keramik, glas, lasermaterial, fosfor. icke-järnlegerade järn och stål, och tillsatserna.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 304851-95-4
Molekylformel C6F9O6Y
Molekylvikt (g/mol) 427.95
MDL-nummer MFCD05663780 MFCD00192577
InChI-nyckel NPATVYPXYMSPKD-UHFFFAOYSA-K
Synonym yttrium trifluoroacetate
PubChem CID 22836421
IUPAC-namn 2,2,2-trifluorättiksyra;yttrium;hydrat
LEDER [Y+3].[O-]C(=O)C(F)(F)F.[O-]C(=O)C(F)(F)F.[O-]C(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Yttrium (III) trifluoroacetate hydrate
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 10 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 427.95 (Anhydrous)
Procent renhet 99.9%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.