Läs mer
Yttrium(III)trifluormetansulfonathydrat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11303878
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11303878 2 g 2g
11383868 10 g 10g
11393868 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11303878 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040315.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 34629-25-9 | C3F9O9S3Y | 536.10 g/mol
Det används vid framställning av supraledande tunna filmer. Det används i kemisk forskning& som mellanliggande.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34629-25-9
Molekylformel C3F9O9S3Y
Molekylvikt (g/mol) 536.10
MDL-nummer MFCD00209623
InChI-nyckel JPJIEXKLJOWQQK-UHFFFAOYSA-K
Synonym yttrium iii trifluoromethanesulfonate hydrate, acmc-20aj8x, 3cf3o3s.y.h2o, yttrium 3+ hydrate tritriflate, yttrium trifluoromethanesulfonate-water 1/3/1, methanesulfonic acid,1,1,1-trifluoro-, yttrium 3+ salt, hydrate 3:1:?
PubChem CID 57349102
LEDER [Y+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Yttrium(III) trifluoromethanesulfonate hydrate
Fysisk form Pulver
Kvantitet 2 g
IUPAC-namn yttrium(3+)-tritrifluormetansulfonat
Formel vikt 536.10 (Anhydrous)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.