Läs mer
Yttriumgöt/knapp,≈ 50,8 mm (2,0 tum) dia. x 11 mm (0,43 tum) tjock, 99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15486755
Change view
Kvantitet:
1 Pc.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15486755 1 Pc. Varje
1 options
Produktkod. 15486755 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045114.KF
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
CAS: 7440-65-5 | Y | 88,91 g/mol
Yttriumgöt/knapp används som mellanprodukter, kemisk forskning, laboratoriekemikalier, Tillverkning av ämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Yttrium ingot/button
Färg Grå
Namnnotering ≈50,8 mm (2,0 tum) i diameter x 11 mm (0,43 tum) tjock
CAS 7440-65-5
Kvantitet 1 Pc.
Odör Luktfritt
Vikt ≈100 g per styck.
Form Pjäser
Anteckningar om analysprocent (REO)
Molekylformel Y
MDL-nummer MFCD00011468
Synonym yttrium, elemental, yttrium-89, ion, ytrio, hydride, unii-58784xqc3y, yttrium, metal and compounds, ingot, foil, element
Löslighetsinformation Olöslig i vatten
InChI-nyckel VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Y]
IUPAC-namn yttrium
Molekylvikt (g/mol) 88.91
PubChem CID 23993
ChEBI CHEBI:33331
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.