Läs mer
Yttrium Internal Standard: Y @ 10 μg/mL in 2% HNO3, VHG™
Produktkod. 17991006
Change view
Kvantitet:
100 ml
Produktkod. Kvantitet
17991006 100 ml
1 options
Produktkod. 17991006 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGLISAY100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Yttrium Internal Standard: Y @ 10 μg/mL in 2% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Yttrium
CAS 7440-65-5
Metoder ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Yttrium
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel Y
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Y
InChI formel InChI=1S/Y
LEDER [Y]
IUPAC-namn yttrium
Lösningsmedel eller matris Dilute HNO3
Molekylvikt (g/mol) 88.906
Kvantitet 100 ml
Formel vikt 88.906 g/mol