Läs mer
Yttrium Oxide, 99%+, MilliporeSigma™
Produktkod. 15885640
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15885640 25 g 25g
1 options
Product Code. 15885640 Supplier Supelco Supplier No. 1124120025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
High-purity EMSURE™ grade yttrium oxide for analytical applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Yttrium Oxide
Smältpunkt 2410°C
CAS 1314-36-9
Färg Light Gray
Fysisk form Solid
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 0.99%
Molekylformel O3Y2
MDL-nummer MFCD00011473
Synonym Yttrium (III) Oxide 99
InChI-nyckel RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N
LEDER [O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3]
IUPAC-namn Diyttrium(3+) Trioxidandiide
Molekylvikt (g/mol) 225.81
Formel vikt 225.81g/moL
Odör Odorless
Förpackning Plastic Bottle
Produktlinje EMSURE
Utseende Light Gray Solid
Densitet 5.0, 5.0 g/cm³