Läs mer
Yttriumstav, 12,7 mm (0,5 tum) diameter, 99,9 % (metallbas exklusive Ta)
Produktkod. 11353858
Change view
Kvantitet:
25 mm
50 mm
100 mm
Förpackningsstorlek:
100mm
25mm
50mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11353858 50 mm 50mm
11333858 25 mm 25mm
11343858 100 mm 100mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11353858 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040300.DJ
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
CAS: 7440-65-5 | Y | 88,91 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Förpackad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-65-5
Molekylformel Y
Molekylvikt (g/mol) 88.91
MDL-nummer MFCD00011468
InChI-nyckel VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym yttrium, elemental, yttrium-89, ion, ytrio, hydride, unii-58784xqc3y, yttrium, metal and compounds, ingot, foil, element
PubChem CID 23993
ChEBI CHEBI:33331
IUPAC-namn yttrium
LEDER [Y]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Yttrium rod
Namnnotering 12,7 mm (0,5 tum) i diameter.
Kvantitet 50 mm
Odör Luktfritt
Förpackning Mylar under argon
Vikt ≈0,57 g/mm
Form Gjutstav
Anteckningar om analysprocent (metallbas exklusive Ta)
Procent renhet 99.9%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.