Läs mer
Yttrium lösning för ICP , 1g/L, HNO3 - matris, Fisher Chemical™ Produktkod.: 12906164
compliance-icons
Yttrium lösning för ICP , 1g/L, HNO3 - matris, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12906164 Handla allt Fisher Chemical Produkter
500 mL, 500ml
Kvantitet:
100 mL
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
500ml
Produktkod. 12906164
Brand: Fisher Chemical S 067 500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Lösningen innehåller HNO3
Koncentration 1 g/L
Kvantitet 500 mL
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.
4 resultat hittades
Partinummer Certifikatstyp Datum Produktkod
Partinummer1121363 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum13/06/2025 ProduktkodS 067 500
Partinummer1119715 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum02/06/2025 ProduktkodS 067 500
Partinummer1082477 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum04/03/2025 ProduktkodS 067 500
Partinummer1020698 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum04/03/2025 ProduktkodS 067 500
compliance-icons
Produktbeteckning
  • ICP Standard Solution Yttrium (Y) 1000mg/l in HNO
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: nitric acid, yttriumtrinitrate, hexahydrate
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Yttrium lösning för ICP , 1g/L, HNO3 - matris, Fisher Chemical™ >