Läs mer
Yttrium lösning för ICP , 1g/L, HNO3 - matris, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
100 mL
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
500ml
Specifikationer
Specifikationer
Lösningen innehåller | HNO3 |
Koncentration | 1 g/L |
Kvantitet | 100 mL |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- ICP Standard Solution Yttrium (Y) 1000mg/l in HNO
- Varning
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Innehåller: nitric acid, yttriumtrinitrate, hexahydrate
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Yttrium lösning för ICP , 1g/L, HNO3 - matris, Fisher Chemical™ >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering