Läs mer
Yttrium lösning för ICP , 1g/L, HNO3 - matris, Fisher Chemical™ Produktkod.: 12996154
compliance-icons
Yttrium lösning för ICP , 1g/L, HNO3 - matris, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12996154 Handla allt Fisher Chemical Produkter
250 mL, 250ml
Kvantitet:
100 mL
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
500ml
Produktkod. 12996154
Brand: Fisher Chemical S 067 250
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Analyt- eller komponentnamn Yttrium
Koncentration 1 g/L HNO3 matrix,
Element Yttrium
Kvantitet 250 mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • ICP Standard Solution Yttrium (Y) 1000mg/l in HNO
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: nitric acid, yttriumtrinitrate, hexahydrate
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Yttrium lösning för ICP , 1g/L, HNO3 - matris, Fisher Chemical™ >