Läs mer
Yttrium Standard, 2 % HNO 3 i 1000 mg/L (Assurance Grade), SPEX CertiPrep™
Produktkod. 10182532 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
30 mL
250 mL
Förpackning:
Poly flaska
Trippelurlakad LDPE-flaska
Förpackningsstorlek:
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10182532 250 mL Poly flaska 250ml
16351266 30 mL Trippelurlakad LDPE-flaska -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10182532 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer PLY22T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1775.21 SEK
    1352.67 SEK / 250ml
    Save 422.54 SEK
    23% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
CAS: 7440-65-5 | Y | 88.91 g/mol
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
  • Yttrium Standard
  • Tillverkad med ASTM Typ I vatten
  • 1 000μ g/ml koncentration
  • 250 ml volym
Certifikat
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Kemiska identifierare
CAS 7440-65-5 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Molekylformel Y
Molekylvikt (g/mol) 88.91
MDL-nummer MFCD00011468
InChI-nyckel VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23993
ChEBI CHEBI:33331
IUPAC-namn yttrium
LEDER [Y]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Yttrium Standard
Förpackning Poly flaska
Analyscertifikat Assurance Certificate of Analysis rapporterar upp till 30 element på ppb-nivåer.
CAS Min % 1.0, 5.0, 94.0
CAS Max % 1.0, 5.0, 94.0
Teknik AA, ICP
Typ Certifierat referensmaterial
Kvantitet 250 mL
Kvalitet Plasma
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Matrix    Concentration    Cat. No.
2-5% HNO3    1000μg/mL    PLY2-2Y, -2T, -2X    10,000    PLY2-3Y, -3X
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1013
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Oxiderande vätskor Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid, yttriumoxide