Läs mer
Yttrium Standard för ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 16391176 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
30 mL
Produktkod. Kvantitet
16391176 30 mL
1 options
Produktkod. 16391176 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer CLY21AM
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    663.50 SEK
    533.56 SEK / 30ml
    Save 129.94 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-01-2027
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Y10 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Yttrium Standard
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
CAS 1314-36-9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Upp till 68 element skannas med funna värden för ICP och ICP-MS-standarder. Det funna värdet av spårmetalliska föroreningar rapporteras på analyscertifikatet.
Molekylformel O3Y2
MDL-nummer MFCD00011473
Teknik ICP-MS
För användning med (utrustning) AA, ICP ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
Lösningstyp Standardlösning
InChI-nyckel RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N
Typ ICP/ICP-MS Standard
LEDER [O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3]
IUPAC-namn diyttrium(3+)trioxidandiid
Lösningsmedel eller matris 2% HNO3
Molekylvikt (g/mol) 225.81
Kvantitet 30 mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 10 µg/mL Yttrium
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning