Läs mer
Yttriumstandard: Y @ 10 μg/ml i 2% HNO3, VHG™
Produktkod. 17962556
Change view
Kvantitet:
100 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17962556 250 ml
17910666 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17962556 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGLYN250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-01-2027
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Yttriumstandard: Y @ 10 μg/ml i 2 % HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Yttrium
CAS 7440-65-5
Analyt- eller komponentnamn Yttrium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel Y
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Y
InChI formel InChI=1S/Y
LEDER [Y]
IUPAC-namn yttrium
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Molekylvikt (g/mol) 88.906
Kvantitet 250 ml
Formel vikt 88,906 g/mol