Läs mer
Yttriumstandard: Y @ 2 viktprocent i kolväteolja, VHG™
Produktkod. 17954196
Change view
Kvantitet:
100 g
200 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17954196 200 g
17914196 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17954196 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGOYDN2P200G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Yttriumstandard: Y @ 2 viktprocent i kolväteolja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Yttrium
CAS 7440-65-5
Metoder ICP/XRF/RDE
Analyt- eller komponentnamn Yttrium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel Y
Koncentration 20000 μg/g
Synonym Y
InChI formel InChI=1S/Y
LEDER [Y]
IUPAC-namn yttrium
Lösningsmedel eller matris 75 cSt mineralolja
Molekylvikt (g/mol) 88.906
Kvantitet 200 g
Formel vikt 88,906 g/mol