Läs mer
Yttriumstandard: Y @ 5 viktprocent i 20% HNO3
Produktkod. 30318468
Change view
Kvantitet:
1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30318468 1 l 1 L
1 options
Produktkod. 30318468 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGYN5P1L
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Yttrium
CAS 7440-65-5
Analyt- eller komponentnamn Yttrium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel Y
Koncentration 5 %
Synonym Y
InChI formel InChI=1 S/Y
Lösningstyp Blandning
LEDER [Y]
Element Y
IUPAC-namn yttrium
Lösningsmedel eller matris 20 % HNO3
Industry Type Industriell kvalitetskontroll
Molekylvikt (g/mol) 88.906
Kvantitet 1 l
Formel vikt 88.906