Läs mer
Yttriumstandard: Y @ 5000 μg/g i kolväteolja, VHG™
Produktkod. 16459659
Change view
Kvantitet:
50 g
200 g
400 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet
16459659 50 g
17901226 400 g
17932256 200 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 16459659 Supplier VHG Labs Supplier No. VHGOY5000A50G
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Yttrium Standard: Y @ 5000 μg/g in Hydrocarbon Oil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Yttrium
CAS 7440-65-5
Metoder ICP/XRF/RDE
Analyt- eller komponentnamn Yttrium
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel Y
Synonym Y
InChI formel InChI=1S/Y
LEDER [Y]
IUPAC-namn yttrium
Lösningsmedel eller matris 75 cSt Mineral Oil
Molekylvikt (g/mol) 88.906
Kvantitet 50 g
Formel vikt 88.906 g/mol