Läs mer
YttriumTrifluoroacetate (~90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | YttriumTrifluoroacetate |
| CAS | 37737-28-3 |
| Molekylformel | C6H2F9O7Y |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Tris(trifluoroacetato)yttrium, Yttrium tris(trifluoroacetate) |
| InChI formel | InChI=1S/C2HF3O2.Y/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);/q;+3/p-1 |
| LEDER | [Y+3].[O-]C(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 2,2,2-trifluoroacetate;yttrium(3+) |
| Molekylvikt (g/mol) | 445.97 |
| Formel vikt | 201.8909 |