Läs mer
YU238259, MedChemExpress
Beskrivning
YU238259 is an inhibitor of homology-dependent DNA repair (HDR), used for cancer research.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | YU238259 |
| CAS | 1943733-16-1 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H22ClN3O4S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 110 mg/mL (239.16 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | COC1=CC=C(S(NCC2=CC=C(C(NCCC3=CC=C(Cl)C=N3)=O)C=C2)(=O)=O)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 459.95 |
| Formel vikt | 459.95 |
| Visa mer |