Läs mer
Yunaconitine, MedChemExpress
Beskrivning
Yunaconitine(Guayewuanine B) is a highly toxic aconitum alkaloid.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Yunaconitine |
| CAS | 70578-24-4 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C35H49NO11 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Guayewuanine B |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 250 mg/mL (378.93 mM) |
| LEDER | CO[C@@H]1C23[C@@]4([H])[C@](COC)(CN(CC)C2C([C@]5(OC(C)=O)[C@]6([H])[C@@]3([H])C[C@](O)([C@@H](OC)C5)[C@@H]6OC(C7=CC=C(OC)C=C7)=O)[C@@H]4OC)[C@H](O)C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 659.76 |
| Visa mer |