Läs mer
YYA-021, MedChemExpress
Beskrivning
YYA-021 is a small-molecule CD4 mimic that inhibits HIV entry, with high anti-HIV activity and low cytotoxicity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | YYA-021 |
| CAS | 144217-65-2 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H27N3O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (157.52 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(NC1=CC=C(C)C=C1)C(NC2CC(C)(C)NC(C)(C)C2)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 317.43 |
| Formel vikt | 317.43 |
| Visa mer |