Läs mer
(Z)-1,1,1,4,4,4-Hexafluoro-2-butene, TRC
Produktkod. 30137278
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137278 5 g
30136521 10 g
17997444 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga I till EU-förordning nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 30137278 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH2911185G
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga I till EU-förordning nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 692-49-9
Molekylformel C4H2F6
Molekylvikt (g/mol) 164.05
Synonym (Z)-HFO 1336, 1336mzzZ, FEA 1100, Formacel 1100, Formacel FEA 1100, HFC 1336mzz, HFO 1336mzz-Z, cis-1,1,1,4,4,4-Hexafluoro-2-butene
IUPAC-namn (Z)-1,1,1,4,4,4-hexafluorobut-2-ene
LEDER FC(F)(F)\C=C/C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (Z)-1,1,1,4,4,4-Hexafluoro-2-butene
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C4H2F6/c5-3(6,7)1-2-4(8,9)10/h1-2H/b2-1-
Formel vikt 164.0061
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.