Läs mer
(Z)-1-(1,1-Dimethyl-2-heptenyl)-3-(benzyloxy)benzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (Z)-1-(1,1-Dimethyl-2-heptenyl)-3-(benzyloxy)benzene |
| CAS | 70120-10-4 |
| Molekylformel | C22H28O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (Z)-1-(1,1-Dimethyl-2-heptenyl)-3-(phenylmethoxy)benzene |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28O/c1-4-5-6-10-16-22(2,3)20-14-11-15-21(17-20)23-18-19-12-8-7-9-13-19/h7-17H,4-6,18H2,1-3H3/b16-10- |
| LEDER | CCCC\C=C/C(C)(C)c1cccc(OCc2ccccc2)c1 |
| IUPAC-namn | 1-[(Z)-2-methyloct-3-en-2-yl]-3-phenylmethoxybenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 308.46 |
| Formel vikt | 308.214 |