Läs mer
(Z)-1,2-Dichloroethene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | cis-1,2-Dichloroethene |
| CAS | 156-59-2 |
| Molekylformel | C2 H2 Cl2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Ethene, 1,2-dichloro-, (Z)-, Ethylene, 1,2-dichloro-, (Z)- (8CI), (1Z)-1,2-Dichloroethene, (Z)-1,2-Dichloroethene, (Z)-1,2-Dichloroethylene, 1,2-cis-Dichloroethene, 1,2-cis-Dichloroethylene, HCC 1130c, R 1130c, cis-1,2-Dichlorethylene, cis-1,2-Dichloroethene, cis-1,2-Dichloroethylene, cis-Dichloroethene, cis-Dichloroethylene |
| InChI formel | InChI=1S/C2H2Cl2/c3-1-2-4/h1-2H/b2-1- |
| LEDER | Cl\C=C/Cl |
| IUPAC-namn | (Z)-1,2-dichloroethene |
| Molekylvikt (g/mol) | 96.94 |
| Formel vikt | 95.9534 |